Clips pour tubes
25 - 29 mm
N° de catalogue BOCH12136
Fournisseur:   BOCHEM
Clips pour tubes
N° de catalogue BOCH12136
Fournisseur:  BOCHEM
Clips pour tubes
Clips pour tubes
25 - 29 mm
Prix
4,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tubing clamps made of stainless steel.
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    25 - 29 mm
  • Seq:
    07