Aiguilles de dissection
Aiguilles de dissection
Courbe, 140 mm
N° de catalogue 233-0105
Fournisseur:   BOCHEM
Aiguilles de dissection
N° de catalogue 233-0105
Fournisseur:  BOCHEM
Aiguilles de dissection
Aiguilles de dissection
Courbe, 140 mm
Prix
8,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aiguilles de dissection entièrement en acier inoxydable 18/10.
Spécifications
  • Forme:
    Courbe
  • Longueur:
    140 mm