Mortiers sans pilon
2000 ml, 200 mm
N° de catalogue BOCH8935
Fournisseur:   BOCHEM
Mortiers sans pilon
N° de catalogue BOCH8935
Fournisseur:  BOCHEM
Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
2000 ml, 200 mm
Prix
112,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Ø:
    200 mm
  • Capacité:
    2000 ml