Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
1500 ml, 180 mm
N° de catalogue BOCH8934
Fournisseur:   BOCHEM
Mortiers sans pilon
N° de catalogue BOCH8934
Fournisseur:  BOCHEM
Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
1500 ml, 180 mm
Prix
99,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Ø:
    180 mm
  • Capacité:
    1500 ml