Mortiers sans pilon
1000 ml, 160 mm
N° de catalogue BOCH8933
Fournisseur:   BOCHEM
Mortiers sans pilon
N° de catalogue BOCH8933
Fournisseur:  BOCHEM
Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
1000 ml, 160 mm
Prix
85,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Ø:
    160 mm
  • Capacité:
    1000 ml