Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
250 ml, 100 mm
N° de catalogue BOCH8930
Fournisseur:   BOCHEM
Mortiers sans pilon
N° de catalogue BOCH8930
Fournisseur:  BOCHEM
Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
250 ml, 100 mm
Prix
36,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Capacité:
    250 ml