Pelles de pesée
160 mm, 30 - 75 mm
N° de catalogue 611-9715
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Spécifications
- Largeur:30 - 75 mm
- Longueur:160 mm