Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 85 mm, 65 mm
N° de catalogue BOCH8511
Fournisseur:   BOCHEM
Béchers, forme basse
N° de catalogue BOCH8511
Fournisseur:  BOCHEM
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
250 ml, , 85 mm, 65 mm
Prix
101,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    65 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    85 mm