Instrument trays
300×300×20 mm
N° de catalogue BOCH8485
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Made of 18/10 steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Sturdy
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- l×p×h:300×300×20 mm