Fûts
Fûts
20 l, 270 mm, 375 mm
Catalog # BOCH8340
Supplier:   BOCHEM
Fûts
Catalog # BOCH8340
Supplier:  BOCHEM
Fûts
Fûts
20 l, 270 mm, 375 mm
Price
637,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Specifications
  • Ø ext.:
    270 mm
  • Capacité:
    20 l
  • Hauteur:
    375 mm
  • Seq:
    08
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BOCH8341R
    pour conteneurs 25 l et 30 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 275,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BOCH8344R
    pour conteneurs 50 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 293,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BOCH8346R
    pour conteneurs 75 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 316,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Availability
    Price
  • BOCH8349
    Pince de verrouillage pour conteneurs, 3 pièces, déjà montée
    Acier inoxydable 18/10
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 131,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BOCH8348R
    pour conteneurs 150 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 526,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BOCH8347R
    pour conteneurs 100 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 485,00 €