Boîtes de Petri
Boîtes de Petri, avec couvercle, 100 mm, 15 mm, Non stérile
N° de catalogue BOCH8541
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø:100 mm
- Stérilité:Non stérile
- Désignation:Boîtes de Petri, avec couvercle
- Hauteur:15 mm