Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
5000 ml, , 210 mm, 180 mm
N° de catalogue BOCH8536
Fournisseur:   BOCHEM
Béchers, forme basse
N° de catalogue BOCH8536
Fournisseur:  BOCHEM
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
5000 ml, , 210 mm, 180 mm
Prix
357,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    180 mm
  • Capacité:
    5000 ml
  • Hauteur:
    210 mm