Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Evaporating dishes, high shape

2000 ml, 105 mm, 160 mm
N° de catalogue BOCH8564
Fournisseur:   BOCHEM
Evaporating dishes, high shape
N° de catalogue BOCH8564
Fournisseur:  BOCHEM
Evaporating dishes, high shape
Evaporating dishes, high shape

2000 ml, 105 mm, 160 mm

Prix
114,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.

  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Spécifications
  • Ø ext.:
    160 mm
  • Capacité:
    2000 ml
  • Hauteur:
    105 mm