Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 130 mm, 40 mm, 5 mm
N° de catalogue BOCH3021G
Fournisseur:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
N° de catalogue BOCH3021G
Fournisseur:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 2 mm, 130 mm, 40 mm, 5 mm
Prix
3,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Désignation:
    Bent double spatula, Ø 2 mm
  • Longueur:
    130 mm
  • Largeur de la lame:
    5 mm
  • Longueur de lame:
    40 mm