Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1,5 mm, 100 mm, 35 mm, 3 mm
N° de catalogue BOCH3013G
Fournisseur:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
N° de catalogue BOCH3013G
Fournisseur:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1,5 mm, 100 mm, 35 mm, 3 mm
Prix
2,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Désignation:
    Bent double spatula, Ø 1,5 mm
  • Longueur:
    100 mm
  • Largeur de la lame:
    3 mm
  • Longueur de lame:
    35 mm