Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
N° de catalogue BOCH3010G
Fournisseur:   BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
N° de catalogue BOCH3010G
Fournisseur:  BOCHEM
Double spatulas, micro, bent
Double spatulas, micro, bent
Bent double spatula, Ø 1 mm, 100 mm, 30 mm, 2 mm
Prix
2,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Désignation:
    Bent double spatula, Ø 1 mm
  • Longueur:
    100 mm
  • Largeur de la lame:
    2 mm
  • Longueur de lame:
    30 mm