Double spatulas, Chattaway type
235 mm, 70 mm, 10 mm
N° de catalogue BOCH3145
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
- Longueur:235 mm
- Seq:05
- Largeur de la lame:10 mm
- Longueur de lame:70 mm