Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
125 mm, 40 mm, 7 mm
N° de catalogue BOCH3141
Fournisseur:   BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
N° de catalogue BOCH3141
Fournisseur:  BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
125 mm, 40 mm, 7 mm
Prix
3,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
  • Longueur:
    125 mm
  • Seq:
    01
  • Largeur de la lame:
    7 mm
  • Longueur de lame:
    40 mm