Cement spatulas
Double spatula, 150 mm, 35 mm, 6 mm
N° de catalogue 231-1031
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel. Spatulas with single or double end.
Double spatula features one tappered end.
Spécifications
- Désignation:Double spatula
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:6 mm
- Longueur de lame:35 mm
- Cat. No.:231-1031