Élévateurs de sections
150 mm, 50 mm, 10 mm
N° de catalogue 231-1287
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, manche en bois.
- Lame flexible
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:10 mm
- Longueur de lame:50 mm