Section lifters
150 mm, 50 mm, 15 mm
N° de catalogue BOCH3531
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Largeur de la lame:15 mm
- Longueur de lame:50 mm