Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
N° de catalogue BOCH3530
Fournisseur:   BOCHEM
Section lifters
N° de catalogue BOCH3530
Fournisseur:  BOCHEM
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Prix
5,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Section lifters with stiff blade and wooden handle.
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Largeur de la lame:
    10 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm