Élévateurs de sections
Élévateurs de sections
150 mm, 50 mm, 15 mm
N° de catalogue 231-1288
Fournisseur:   BOCHEM
Élévateurs de sections
N° de catalogue 231-1288
Fournisseur:  BOCHEM
Élévateurs de sections
Élévateurs de sections
150 mm, 50 mm, 15 mm
Prix
4,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, manche en bois.
  • Lame flexible
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Largeur de la lame:
    15 mm
  • Longueur de lame:
    50 mm