Spoons, POLY
Spoons, POLY
Droite, 155 mm, 40×20 mm
N° de catalogue 231-1068
Fournisseur:   BOCHEM
Spoons, POLY
N° de catalogue 231-1068
Fournisseur:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Droite, 155 mm, 40×20 mm
Prix
6,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
  • Désignation:
    Droite
  • Longueur:
    155 mm
  • Seq:
    01
  • Taille cuillère:
    40×20 mm