Spoons, POLY
Fortement oblique, 190 mm, 25×20 mm
N° de catalogue 231-1261
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
- Désignation:Fortement oblique
- Longueur:190 mm
- Seq:03
- Taille cuillère:25×20 mm