Creusets
Creusets
270 ml, 80×80 mm, 0,5 mm
N° de catalogue BOCH8109
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8109
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
270 ml, 80×80 mm, 0,5 mm
Prix
117,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    80×80 mm
  • Capacité:
    270 ml
  • Seq:
    19
  • Épaisseur:
    0,5 mm