Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
Acier inoxydable 18/10, 13 mm
N° de catalogue BOCH5313
Fournisseur:   BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
N° de catalogue BOCH5313
Fournisseur:  BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
Acier inoxydable 18/10, 13 mm
Prix
54,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Noix pour cadres, en acier inoxydable ou en fonte malléable, chromées.
  • Pour des tiges jusqu'à 13 mm
  • Angle : 90°
  • Avec vis creuse (M6)
Spécifications
  • Matière:
    Acier inoxydable 18/10
  • Pour tige Ø:
    13 mm