Trépieds
Trépieds
Avec pieds vissés, en fonte trempée (zinc), 150×240 mm
Catalog # BOCH5233
Supplier:   BOCHEM
Trépieds
Catalog # BOCH5233
Supplier:  BOCHEM
Trépieds
Trépieds
Avec pieds vissés, en fonte trempée (zinc), 150×240 mm
Price
37,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
  • With welded or screwed feet
Specifications
  • Ø int.×h:
    150×240 mm
  • Désignation:
    Avec pieds vissés, en fonte trempée (zinc)