Double noix de serrage
Double noix de serrage
Thumb screw, Fonte malléable, chromé, 36,0 mm
N° de catalogue 241-7183
Fournisseur:   BOCHEM
Double noix de serrage
N° de catalogue 241-7183
Fournisseur:  BOCHEM
Double noix de serrage
Double noix de serrage
Thumb screw, Fonte malléable, chromé, 36,0 mm
Prix
25,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour support de montage.
  • Montage et démontage rapides et aisés
  • Robuste, durable
Spécifications
  • Désignation:
    Thumb screw
  • Matière:
    Fonte malléable, chromé
  • Seq:
    4
  • Pour tige Ø:
    36,0 mm