Spoons, POLY
Oblique, 250 mm, 65×30 mm
Catalog # 231-0604
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
Specifications
- Désignation:Oblique
- Longueur:250 mm
- Seq:06
- Taille cuillère:65×30 mm