Spoons, POLY
Oblique, 500 mm, 65×30 mm
231-0605
: BOCHEM
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Cuillère universelle pour une large gamme d'utilisations. Forme spéciale pour une manipulation facile et légère.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Rapide et facile à nettoyer
- Désignation:Oblique
- Longueur:500 mm
- Seq:11
- Taille cuillère:65×30 mm