Bossheads for frames, 90°
Fonte malléable, 13 mm
  BOCH5373
 :   BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
  BOCH5373
 :  BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
Fonte malléable, 13 mm
13,20 €
1 * 1 ST
Noix pour cadres, en acier inoxydable ou en fonte malléable, chromées.
  • Pour des tiges jusqu'à 13 mm
  • Angle : 90°
  • Avec vis creuse (M6)
  • Matière:
    Fonte malléable
  • Pour tige Ø:
    13 mm