Aéromètres
Hydromètre de NaOH, 25 - 50 %, 1 %, 270 mm
N° de catalogue AMARH860666
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Spécifications
- Désignation:Hydromètre de NaOH
- Longueur:270 mm
- Seq:10
- Division:1 %
- Plage de mesure:25 - 50 %