Stoppers, rubber, red, different sizes
35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
N° de catalogue 217-0699
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:31,0 mm
- Ø supérieur:38,0 mm
- Hauteur:35,0 mm
- Seq:26