Micro double spatulas
100 mm, 35 mm, 8 mm
N° de catalogue 231-1273
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En nickel. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
- Elles possèdent une extrémité arrondie et une plate
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance aux produits chimiques
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Largeur de la lame:8 mm
- Longueur de lame:35 mm