Tissue forceps
Tissue forceps
A dissection à griffes, 115 mm
N° de catalogue 232-0001
Fournisseur:   BOCHEM
Tissue forceps
N° de catalogue 232-0001
Fournisseur:  BOCHEM
Tissue forceps
Tissue forceps
A dissection à griffes, 115 mm
Prix
5,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable
  • Petites dents (1:2) à l'extrémité des lames
  • Conçues pour la manipulation des tissus avec traumatisme minimal lors des opérations de chirurgie
Spécifications
  • Type:
    A dissection à griffes
  • Longueur:
    115 mm