Reading pocket magnifiers
Reading pocket magnifiers
Loupe pliable de poche fournie dans un étui en cuir noir, 3,5×, 60 mm
N° de catalogue ESCH1752560
Fournisseur:   ESCHENBACH OPTIK
Reading pocket magnifiers
N° de catalogue ESCH1752560
Fournisseur:  ESCHENBACH OPTIK
Reading pocket magnifiers
Reading pocket magnifiers
Loupe pliable de poche fournie dans un étui en cuir noir, 3,5×, 60 mm
Prix
42,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
  • Many different colours and sizes
  • Anti-scratch coating for both models
  • Black or brown leather case available
Spécifications
  • Ø:
    60 mm
  • Grossissement:
    3,5×
  • Désignation:
    Loupe pliable de poche fournie dans un étui en cuir noir