Hydromètres Baumé
50 - 70 °Bé, 1°, 220 mm
N° de catalogue 614-0059
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
- Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
- Longueur:220 mm
- Seq:005
- Division:1°
- Plage de mesure:50 - 70 °Bé