Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
N° de catalogue BOCH8001
Fournisseur:   BOCHEM
Stools
N° de catalogue BOCH8001
Fournisseur:  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Prix
184,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Spécifications
  • Désignation:
    Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
  • Hauteur:
    425 mm
  • Seq:
    2