Pochettes d'expédition pour lames
Slide mailers, translucide, PP, 84×100×6 mm, 3
N° de catalogue 631-9161
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
Ces boîtes sont adaptées au transport sécurisé des lames de microscopie cytologique et géologique.
- Compartiment séparé avec rails de guidage et espacement pour chaque lame
- Fermeture étanche
- Légères et plates
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Spécifications
- Nbre de lames:3
- Couleur:translucide
- Désignation:Slide mailers
- Matière:PP
- Seq:03
- l×p×h:84×100×6 mm