Spatules doubles
Spatules doubles
180 mm, 30 mm, 15 mm, rouge
N° de catalogue 231-2412
Fournisseur:   KARTELL
Spatules doubles
N° de catalogue 231-2412
Fournisseur:  KARTELL
Spatules doubles
Spatules doubles
180 mm, 30 mm, 15 mm, rouge
Prix
27,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
En polyamide, renforcé en fibre de verre, rouge.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +100 °C (+180 °C pour les courtes périodes)
  • Solides et souples
Certifications: DIN 12890
Spécifications
  • Couleur:
    rouge
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Largeur de la lame:
    15 mm
  • Longueur de lame:
    30 mm