Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Flacon en plastique, 5 L
N° de catalogue 28265.366
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
N° de catalogue 28265.366
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Flacon en plastique, 5 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
55,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titre (%):
    47 - 51 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    5 L
Spécifications