n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
Bidon Aluminium, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Pentane
- Numéro CAS:109-66-0
- Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
- Numéro MDL:MFCD00009498
- Poids moléculaire:72.15 g/mol
- Index Merck:13,07193
- Point d'ébullition:35…36 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–130 °C
- Densité:0,63 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–40 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-692-4
- UN:1265
- ADR:3,II
- REACH:01-2119459286-30
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Aluminium bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK8000430)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC26192.361_SPEC_FR.pdf P20_VWRC26192.463_SPEC_FR.pdf P20_VWRC26192.554_SPEC_FR.pdf spec_VWRC26192.292 spec_VWRC26192.292_fr
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 95 %
- Boiling point:35 - 37 °C
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Aluminium
- Cdt:5 L