Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
N° de catalogue 25629.466
Santé
Fournisseur:   VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
N° de catalogue 25629.466
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  75-09-2
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
Numéro CAS:  75-09-2
Prix
337,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:12,06140
  • Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :stabilisé avec ethanol 0,15 %
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1593
  • REACH:01-2119480404-41
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 98 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L