Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Flacon PEHD fluoré, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
N° de catalogue 25629.364
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 75-09-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methylene chloride, DCM
- Numéro CAS:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000881
- Poids moléculaire:84.93 g/mol
- Index Merck:12,06140
- Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :stabilisé avec ethanol 0,15 %
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1593
- REACH:01-2119480404-41
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 28L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124128) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Packaging Information
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (on anhydrous substance):Min. 98 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon PEHD fluoré
- Cdt:5 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



