Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
Catalog # 24574.460
Flammable
Health
Toxic
Environment
Supplier:   VWR Chemicals
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Catalog # 24574.460
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  110-54-3
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
CAS Number:  110-54-3
Price
348,00 €
Log in for availability
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Hexanes, Isohexane
  • CAS Number:110-54-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL Number:MFCD02179311
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Merck Index:13,04712
  • Boiling Pt:68…70 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–22 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Specifications
Specification Test Results
  • Boiling point:
    63 - 69 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L