Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Boîte métallique, 5 L
  24574.367
 
 
 
 
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
  24574.367
 :  110-54-3
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Boîte métallique, 5 L

 :  110-54-3
 
141,00 €
   
1 * 5 L
 

 

  • Boiling point:
    63 - 69 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm

 

  • Type de conditionnement:
    Boîte métallique
  • Cdt:
    5 L