Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Fut métallique, 25 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
N° de catalogue 23807.468
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 60-29-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
- Numéro CAS:60-29-7
- Formule:(CH₃CH₂)₂O
- Numéro MDL:MFCD00011646
- Poids moléculaire:74.12 g/mol
- Index Merck:12,03852
- Point d'ébullition:35 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–123 °C
- Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–40 °C
- UN:1155
- ADR:3,I
- :stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 4-10 ppm
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-467-2
- REACH:01-2119535785-29
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Aluminium bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK8000430)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC23807.366_SPEC_FR.pdf P20_VWRC23807.468_SPEC_FR.pdf spec_VWRC23807.366 spec_VWRC23807.366_fr spec_VWRC23807.468
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR® Green Solvents for Sustainable Chemistry.pdf
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut métallique
- Cdt:25 L