Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Bidon Aluminium, 5 L
N° de catalogue 23807.366
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
N° de catalogue 23807.366
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  60-29-7
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Ether diéthylique stabilisé, TECHNICAL, rectifié
Bidon Aluminium, 5 L
Numéro CAS:  60-29-7
Prix
96,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  • Numéro CAS:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Poids moléculaire:74.12 g/mol
  • Index Merck:12,03852
  • Point d'ébullition:35 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–123 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–40 °C
  • UN:1155
  • ADR:3,I
  •  :stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 4-10 ppm
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-467-2
  • REACH:01-2119535785-29
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Identification:
    Conforme
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Aluminium
  • Cdt:
    5 L