Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fut métallique, 25 L
N° de catalogue 23235.462
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   VWR Chemicals
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 23235.462
Fournisseur:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  108-94-1
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexanone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fut métallique, 25 L
Numéro CAS:  108-94-1
Prix
498,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Pimelic Ketone
  • Numéro CAS:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Index Merck:13,02755
  • Point d'ébullition:155,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–31 °C
  • Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:43 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.449 - 1.451
  • Water:
    Max. 0.2 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    23235.462
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health